Learn More
Solución de perclorato de bario, Honeywell™
Código de producto. 15684780
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
15684780 1 L 1 litro
1 options
Código de producto. 15684780 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 350531L
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Volumétrica, 0,005 M de Ba(ClO4)2 en isopropanol/agua
Los productos de valoración de alta calidad de Honeywell cubren todo el flujo de trabajo de valoración e incluyen:´
  • Soluciones para valoración volumétrica (ácidos, bases o sales)
  • Tampones disponibles como concentrados o listos para su uso
  • Reactivos para complexometría:
    • Ácidos aminopolicarboxílicos (análogos de EDTA/NTA)
    • Agentes de enmascaramiento
  • Indicadores de valoraciones volumétricas y complexométricas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Barium perchlorate solution
CAS 13465-95-7
Cantidad 1 L
Fórmula molecular BaCl2O8
Fórmula lineal Ba(ClO4)2
Número MDL MFCD00003440
Número UN UN1219
Temperatura de inflamación 21°C (69.8°F)
Sinónimo barium perchlorate, barium diperchlorate, perchloric acid, barium salt, unii-ey48pa0c98, barium 2+ diperchlorate, barium 2+ ion diperchlorate, barium perchlorate, anhydrous, perchloric acid, bariumsalt 2:1, perchloric acid, barium salt 2:1, acmc-20alqv
Clave InChI OOULUYZFLXDWDQ-UHFFFAOYSA-L
SMILES [O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Ba+2]
Nombre IUPAC bario(2+); diperclorato
Peso molecular (g/mol) 336.219
PubChem CID 61623
Formula Weight (peso de la fórmula) 336.23g/mol