Learn More
Perclorato de bario, 99 %, extra puro, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10720731 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10720731 100 g Frasco de vidrio 100 g
10730731 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10720731 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 221271000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13465-95-7 | BaCl2O8 | 336.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de oxidación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13465-95-7
Fórmula molecular BaCl2O8
Peso molecular (g/mol) 336.23
Número MDL MFCD00003440
Clave InChI OOULUYZFLXDWDQ-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo barium perchlorate, barium diperchlorate, perchloric acid, barium salt, unii-ey48pa0c98, barium 2+ diperchlorate, barium 2+ ion diperchlorate, barium perchlorate, anhydrous, perchloric acid, bariumsalt 2:1, perchloric acid, barium salt 2:1, acmc-20alqv
PubChem CID 61623
Nombre IUPAC bario(2+); diperclorato
SMILES [O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Ba+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Barium perchlorate
Punto de fusión 505.0°C
Nombre de nota 99%
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (Complexometry)
Fórmula lineal Ba(ClO4)2
Índice Merck 15, 983
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol, slightly soluble in ethanol, ethyl acetate and, acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 336.23
Porcentaje de pureza 99%
Grado Extra puro
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 3.2
Densidad 3.2000g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Barium perchlorate, anhydrous
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Sólido comburente Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H271-Puede provocar un incendio o una explosión; muy comburente.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.