Learn More
Óxido de bario, 99,5 % (base metálica excepto Sr), Sr < 500 ppm, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11450740
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Unit Size:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
11450740 100 g 100 g
11440740 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11450740 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 044440.22
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 1304-28-5 | BaO | 153.33 g/mol
Barium oxide is used in cathode ray tubes, crown glass, and catalysts. It is used for the adsorption NO and NO2. It also plays an important role for NO2 storage and reduction. It acts as an efficient ethoxylation catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1304-28-5
Fórmula molecular BaO
Peso molecular (g/mol) 153.33
Número MDL MFCD00003453
Clave InChI QVQLCTNNEUAWMS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo barium oxide, baryta, barium monoxide, calcined baryta, barium protoxide, oxyde de baryum french, barium oxide, obtained by calcining witherite, oxyde de baryum
PubChem CID 62392
Nombre IUPAC oxobario
SMILES O=[Ba]
Specifications
Nombre del producto químico o material Barium oxide
Punto de fusión 1923°C
Forma física Polvo
Cantidad 100 g
Notas del porcentaje del ensayo (Base metálica sin incluir Sr), Sr < 500 ppm
Número UN UN1884
Índice Merck 14,986
Información de solubilidad Sparingly soluble in water. Soluble in ethanol,dilute mineral acids and alkali.
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.33
Porcentaje de pureza 99.5%
Índice de refracción 1.98
Densidad 5.7 g/mL
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Barium oxide
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Hazard Statement
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Barium oxide