Learn More
Oxalato de bario, Puratronic™, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11362108
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11362108 25 g 25 g
11352108 5 g 5 g
11342108 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11362108 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 013009.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 516-02-9 | C2BaO4 | 225.345 g/mol
Barium oxalate, Puratronic isused as a green pyrotechnic colorant generally in specialized pyrotechnic compositions containing magnesium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 516-02-9
Fórmula molecular C2BaO4
Peso molecular (g/mol) 225.345
Número MDL MFCD00054429
Clave InChI GXUARMXARIJAFV-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo barium oxalate, unii-54r8vvf8zk, ethanedioic acid, barium salt 1:1, barium 2+ ; oxalate, barium 2+ ion oxalate, 54r8vvf8zk, oxalic acid barium, barium 2+ oxalate ion, acmc-1b1e7, ethanedioic acid,barium salt 1:1
PubChem CID 68201
Nombre IUPAC bario(2+);oxalato
SMILES C(=O)(C(=O)[O-])[O-].[Ba+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Barium oxalate
Punto de fusión 400°C (decomposition)
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 25 g
Olor Odorless
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Densidad 2.658 g/mL
Fórmula lineal BaC2O4
Número UN UN1564
Índice Merck 14,985
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.36
Porcentaje de pureza 99.999%
Grado Puratronic