Learn More
Nitrato de bario, Puriss. p.a., ACS Reagent, ≥99%, ≥base 52% Ba, Solstice
Código de producto. 15653260 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
5 kg
6 x 500 g
25 kg
Tamaño de la unidad:
25 Kg
5 Kg
500 g
paquete de 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15653260 25 kg 25 Kg
15663260 500 g 500 g
15683260 6 x 500 g paquete de 6
15673260 5 kg 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15653260 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 3112825KG
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Puriss. p.a., reactivo ACS, ≥99 %, base de Ba al ≥52 %
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10022-31-8
Fórmula molecular BaN2O6
Peso molecular (g/mol) 261.34
Número MDL MFCD00003442
Clave InChI IWOUKMZUPDVPGQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo barium nitrate, nitrobarite, nitric acid, barium salt, barium dinitrate, bariumnitrate, dusicnan barnaty czech, nitrato barico spanish, unii-mdc5sw56xc, nitrate de baryum french, barium nitrate ba no3 2
PubChem CID 24798
Nombre IUPAC bario(2+);dinitrato
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Barium nitrate
Punto de fusión 592 °C (descomposición)(literatura)
Nombre de nota Puriss. p.a., ACS Reagent, ≥99%, ≥52% Ba base
% máx. CAS 100.0000%
Forma física Sólido
Cantidad 25 kg
Envase Caja de cartón de fibra
Densidad 3.24 g/cm3
Fórmula lineal (NH4)2SO4
Número UN UN1446
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[Ba+2]
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.34
Porcentaje de pureza >99%
Grado Reactivo ACS