Learn More
Barium Nitrate, ACS Reagent, ≥99%, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15662060 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15662060 100 g Poly Bottle 100 g
15672060 500 g Poly Bottle 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15662060 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 217581100G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Reactivo ACS,≥99 %
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10022-31-8
Fórmula molecular BaN2O6
Peso molecular (g/mol) 261.34
Número MDL MFCD00003442
Clave InChI IWOUKMZUPDVPGQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo barium nitrate, nitrobarite, nitric acid, barium salt, barium dinitrate, bariumnitrate, dusicnan barnaty czech, nitrato barico spanish, unii-mdc5sw56xc, nitrate de baryum french, barium nitrate ba no3 2
PubChem CID 24798
Nombre IUPAC bario(2+);dinitrato
SMILES [Ba++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Barium Nitrate
Punto de fusión 592°C
Color Incolora
Cantidad 100 g
Fórmula lineal Ba(NO3)2
Número UN UN1446
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.34g/mol
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Reactivo ACS
Envase Poly Bottle
Aspecto Crystals
Densidad 3.24g/cu.cm