Learn More
Nitrato de bario, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11443694
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
2500 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11443694 2500 g 2500 g
11433694 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11443694 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11305.0E
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 10022-31-8 | BaN2O6 | 261.34 g/mol
Barium nitrate is used in the manufacture of special glasses, in fire works industries and for green-fire in pyrotechnics. It is widely used in defense applications. It is a precursor material for barium oxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El nitrato de bario se utiliza en la fabricación de gafas especiales, en las industrias de los fuegos artificiales y para el fuego verde en pirotecnia. Se utiliza muy a menudo en aplicaciones de defensa. Es un material precursor del óxido de bario.
Solubilidad
Soluble en agua. Insoluble en alcohol.
Notas
Sensible a la humedad. Incompatible con metales, polvos de aleación, materiales combustibles, agentes reductores, ácidos y anhídridos ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10022-31-8
Fórmula molecular BaN2O6
Peso molecular (g/mol) 261.34
Número MDL MFCD00003442
Clave InChI IWOUKMZUPDVPGQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo barium nitrate, nitrobarite, nitric acid, barium salt, barium dinitrate, bariumnitrate, dusicnan barnaty czech, nitrato barico spanish, unii-mdc5sw56xc, nitrate de baryum french, barium nitrate ba no3 2
PubChem CID 24798
Nombre IUPAC bario(2+);dinitrato
SMILES [Ba++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Barium nitrate
Punto de fusión 592°C (decomposition)
Cantidad 2500 g
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 3.24
Fórmula lineal Ba(NO3)2
Número UN UN1446
Índice Merck 14,983
Información de solubilidad Soluble in water. Insoluble in alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.35
Porcentaje de pureza 99%