Learn More
Metaborato de bario monohidrato
Código de producto. 15472457
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
5 Kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15472457 250 g 250 g
15482457 1 kg 1 Kg
15492457 5 kg 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15472457 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 045823.30
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19004-06-9
Fórmula molecular B2BaH2O5
Peso molecular (g/mol) 240.96
Número MDL MFCD00046182
Clave InChI JXOXZJCHHKIXMI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo barium metaborate monohydrate, 2bo2.ba.h2o, barium 2+ ;oxido oxo borane;hydrate, barium 2+ hydrate dioxoborinate, barium 2+ ion hydrate dioxoborinate
PubChem CID 23165673
SMILES O.[Ba++].[O-]B=O.[O-]B=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Barium metaborate monohydrate
Punto de fusión >900°C
Color Blanco
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 250 g
Fórmula lineal BaB2O4·H2O
Número UN UN1564
Nombre IUPAC Dioxoborinato de hidrato de bario(2+)
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.97 (222.96 Anhydrous)
Densidad 3.35g/mL
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.