Learn More
Manganato de bario, téc. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11397946
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11397946 5 g 5 g
11307956 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11397946 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13172.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7787-35-1 | BaMnO4 | 256.26 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7787-35-1
Fórmula molecular BaMnO4
Peso molecular (g/mol) 256.26
Número MDL MFCD00011514
Clave InChI ZZCNKSMCIZCVDR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo barium manganate, ba.mno4, acmc-1bdpw, manganic acid h2mno4 , barium salt 1:1, barium 2+ ion manganate, barium 2+ ; dioxido dioxo manganese
PubChem CID 3084030
Nombre IUPAC bario(2+); dioxido(dioxo)manganeso
SMILES [Ba++].[O-][Mn]([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Barium manganate
Cantidad 5 g
Número UN UN3087
Índice Merck 14,981
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.28
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 4.85