Learn More
Yoduro de bario hidrato, 98 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10431061 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10431061 50 g Frasco de vidrio 50 g
1 options
Código de producto. 10431061 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 208000500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Barium iodide hydrate
Punto de fusión 740.0°C
Nombre de nota 98%
CAS 85017-89-6
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 50 g
Envase Frasco de vidrio
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (on dry substance) (Argentometry)
Fórmula molecular BaI2
Fórmula lineal BaI2·xH2O
Número MDL MFCD00149158
Índice Merck 14, 980
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: slightly soluble in alcohol and acetone
Clave InChI SGUXGJPBTNFBAD-UHFFFAOYSA-L
SMILES [I-].[I-].[Ba++]
Nombre IUPAC barium(2+) diiodide
Peso molecular (g/mol) 391.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 391.14
Porcentaje de pureza 98%
Grado Analítica
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Barium iodide hydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P330-Enjuagarse la boca.