Learn More
Hidróxido de bario, TRC
Código de producto. 30343351
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30343351 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30343351 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB12899525G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Barium hydroxide
CAS 17194-00-2
Cantidad 25 g
Fórmula molecular Ba H2 O2
Sinónimo Barium Dihydroxide, Caustic Baryta
Fórmula InChI InChI=1S/Ba.2H2O/h;2*1H2/q+2;;/p-2
SMILES O[Ba]O
Nombre IUPAC dihidroxibario
Peso molecular (g/mol) 171.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.9107