Learn More
Solución de hidróxido de bario, Volumetrica, 0,05 M Ba(OH)2 (0,1N), Solstice
Código de producto. 15664780
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
6 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
paquete de 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15664780 1 L 1 litro
15674780 6 x 1 L paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15664780 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 350501L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    84.00€
    74.38€ / 1 litros
    Ahorro 9.62€
    11% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-05-2027
Añadir a la cesta
Volumétrica, 0,05 M de Ba(OH)2 (0,1 N)
Los productos de titulación de alta calidad de Solstice cubren todo el flujo de trabajo de titulación e incluyen:
  • Soluciones para valoración volumétrica (ácidos, bases o sales)
  • Tampones disponibles como concentrados o listos para su uso
  • Reactivos para complexometría:
    • Ácidos aminopolicarboxílicos (análogos de EDTA/NTA)
    • Agentes de enmascaramiento
  • Indicadores de valoraciones volumétricas y complexométricas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17194-00-2
Fórmula molecular BaH2O2
Peso molecular (g/mol) 171.341
Clave InChI RQPZNWPYLFFXCP-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo barium hydroxide, barium 2+ dihydroxide, bariumhydroxid, aetzbaryt, barium ii hydroxide, barium 2+ hydroxide, acmc-20alr7, barium hydroxide,anhydrous, barium hydroxide anhydrous
PubChem CID 6093286
ChEBI CHEBI:32592
Nombre IUPAC bario(2+); dihidróxido
SMILES [OH-].[OH-].[Ba+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Barium hydroxide solution
Forma física Líquidos
Cantidad 1 L
Fórmula lineal Ba(OH)2
Número MDL MFCD00003443
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 171,34g/mol
Grado volumétrico