Learn More
Hidróxido de bario octahidratado, TRC
Código de producto. 30348259
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30348259 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30348259 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB12900025G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Barium Hydroxide Octahydrate
CAS 12230-71-6
Cantidad 25 g
Fórmula molecular BaH18O10
Sinónimo Barium Dihydroxide Octahydrate, Dihydroxybarium Octahydrate
Fórmula InChI InChI=1S/Ba.10H2O/h;10*1H2/q+2;;;;;;;;;;/p-2
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O[Ba]O
Nombre IUPAC dihidroxibario;octahidrato
Peso molecular (g/mol) 315.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 315.9952