Learn More
Hidróxido de bario octahidratado, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Barium Hydroxide Octahydrate |
| CAS | 12230-71-6 |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula molecular | BaH18O10 |
| Sinónimo | Barium Dihydroxide Octahydrate, Dihydroxybarium Octahydrate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/Ba.10H2O/h;10*1H2/q+2;;;;;;;;;;/p-2 |
| SMILES | O.O.O.O.O.O.O.O.O[Ba]O |
| Nombre IUPAC | dihidroxibario;octahidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 315.46 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 315.9952 |