Learn More
Octahidrato de hidróxido de bario, Puriss. P.A., Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥98%, Solstice
Tienda Honeywell Fluka ProductosDescripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Barium Hydroxide Octahydrate |
| Nombre de nota | Reag. Ph. Eur. reag. ISO |
| Forma física | Polvo cristalino |
| Cantidad | 1 kg |
| Envase | Frasco de plástico |
| Fórmula lineal | Ba(OH)2 · 8H2O |
| Número UN | 3262 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 315,46g/mol |
| Porcentaje de pureza | ≥98% |
| Grado | Puriss. P.a. |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Barium hydroxide octahydrate
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- EUH071-Corrosivo para las vías respiratorias.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contain: Barium hydroxide-8-hydrate