Learn More
Hidróxido de bario octahidrato, extra puro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10283560 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 KG
500 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10283560 1 kg 1 KG
10794551 500 g 500 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10283560 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor B/0650/60
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 12230-71-6
Fórmula molecular BaH18O10
Peso molecular (g/mol) 315.46
Número MDL MFCD00149152
Clave InChI ZUDYPQRUOYEARG-UHFFFAOYSA-L
Nombre IUPAC dihidróxido de bario(2+), octahidrato
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.[OH-].[OH-].[Ba++]
Especificaciones
Punto de fusión 78°C
Color Blanco
pH 12.5
Forma física Sólido
Cantidad 1 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 315.48g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Barium hydroxide octahydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • EUH071-Corrosivo para las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.