Learn More
Hidróxido de bario octahidrato, reactivo ACS, ≥98 %, Honeywell™ Fluka™
Código de producto. 15652060 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15652060 500 g Frasco de polietileno 500 g
15632060 100 g Poly Bottle 100 g
15642060 2.5 kg Poly Bottle 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15652060 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 217573500G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 12230-71-6
Fórmula molecular BaH18O10
Peso molecular (g/mol) 315.46
Número MDL MFCD00149152
Clave InChI ZUDYPQRUOYEARG-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo barium hydroxide octahydrate, unii-l5q5v03tbn, l5q5v03tbn, dihydroxybarium octahydrate, barium dihydroxide octahydrate, barium hydroxide octahydrate mi, barium hydroxide ba oh 2 , octahydrate, acmc-1an7p, barium hydroxide octa hydrate, barium hydroxide octa-hydrate
PubChem CID 17749109
Nombre IUPAC bario(2+);dihidróxido;octahidrato
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.[OH-].[OH-].[Ba++]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Barium Hydroxide Octahydrate
Punto de fusión 78°C
Color Incolora
Forma física Solid
Cantidad 500 g
Fórmula lineal Ba(OH)2 · 8H2O
Número UN UN3262
Formula Weight (peso de la fórmula) 315.46g/mol
Porcentaje de pureza ≥98%
Grado Reactivo ACS
Envase Frasco de polietileno
Densidad 2180g/cu.cm