Learn More
Barium Hydroxide Octahydrate, ≥98%, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15697690 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
Envase:
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15697690 100 g Poly Bottle 100 g
15617700 500 g Poly Bottle 500 g
15607700 1 kg Poly Bottle 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15697690 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor B2507100G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
≥98%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12230-71-6
Fórmula molecular BaH18O10
Peso molecular (g/mol) 315.46
Número MDL MFCD00149152
Clave InChI ZUDYPQRUOYEARG-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo barium hydroxide octahydrate, unii-l5q5v03tbn, l5q5v03tbn, dihydroxybarium octahydrate, barium dihydroxide octahydrate, barium hydroxide octahydrate mi, barium hydroxide ba oh 2 , octahydrate, acmc-1an7p, barium hydroxide octa hydrate, barium hydroxide octa-hydrate
PubChem CID 17749109
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.[OH-].[OH-].[Ba++]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Barium hydroxide octahydrate
Punto de fusión 78°C
Color Incolora
pH Alkaline
Forma física Solid
Cantidad 100 g
Fórmula lineal Ba(OH)2 · 8H2O
Número UN UN3262
Nombre IUPAC dihidróxido de bario(2+), octahidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 315.46g/mol
Porcentaje de pureza ≥98%
Olor Odorless
Envase Poly Bottle
Densidad 2.180g/cm3 at 20°C