Learn More
Hidróxido de bario octahidrato, +98 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10404901 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10404901 500 g Frasco de plástico 500 g
10687644 100 g Frasco de plástico 100 g
10733624 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10404901 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 423465000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 12230-71-6 | BaH18O10 | 315.46 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12230-71-6
Fórmula molecular BaH18O10
Peso molecular (g/mol) 315.46
Número MDL MFCD00149152
Clave InChI ZUDYPQRUOYEARG-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo barium hydroxide octahydrate, unii-l5q5v03tbn, l5q5v03tbn, dihydroxybarium octahydrate, barium dihydroxide octahydrate, barium hydroxide octahydrate mi, barium hydroxide ba oh 2 , octahydrate, acmc-1an7p, barium hydroxide octa hydrate, barium hydroxide octa-hydrate
PubChem CID 17749109
Nombre IUPAC bario(2+);dihidróxido;octahidrato
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.[OH-].[OH-].[Ba++]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Barium hydroxide octahydrate
Punto de fusión 78.0°C
Nombre de nota 98+%
Color Blanco
Forma física Escamas cristalinas
Cantidad 500 g
Envase Frasco de plástico
Gravedad específica 2.18
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Densidad 2.1800g/mL
Fórmula lineal Ba(OH)2·8H2O
Índice Merck 15, 973
Información de solubilidad Solubility in water: 56g/L (15°C). Other solubilities: freely soluble in methanol, slightly soluble in ethanol, practically insoluble in acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 315.48
Porcentaje de pureza ≥98%
Grado Reactivo ACS