Learn More
Hidróxido de bario octahidrato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Barium hydroxide octahydrate has been used in the centromeric heterochromatin banding technnique and to synthesize BaTiO3. The form Barium hydroxide was reported to catalyze the rate of β elimination of phosphoserine residues. It is also used as a general purpose additive for lubricants and greases, sugar fabrication, manufacturing soaps, fat saponification and chemical synthesis of other barium compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El hidróxido de bario octahidrato se ha utilizado en la técnica de bandas de heterocromatina centromérica y para sintetizar el BaTiO3. Se ha observado que la forma de hidróxido de bario catalizaba la tasa de eliminación β de residuos de fosfoserina. También se utiliza como aditivo de uso general para lubricantes y grasas, fabricación de azúcar, fabricación de jabones, saponificación de grasas y síntesis química de otros compuestos de bario.
Solubilidad
Soluble en agua (72 mg/ml a 20 °C), metanol, etanol (ligeramente) y agua (56 mg/ml a 15 °C). Insoluble en acetona (prácticamente)
Notas
Sensible al aire. Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente bien cerrado. Con buena ventilación. Almacenar lejos del aire y de agentes oxidantes.
Tekniske data
Tekniske data
| Nombre del producto químico o material | Barium hydroxide octahydrate |
| Punto de fusión | 78°C |
| Cantidad | 10,000 g |
| Olor | Odorless |
| Sensibilidad | Air Sensitive |
| Densidad | 2.18 |
| Fórmula lineal | Ba(OH)2·8H2O |
| Número UN | UN3262 |
| Índice Merck | 14,977 |
| Información de solubilidad | Soluble in water (72mg/ml at 20°C),methanol,ethanol (slightly),and water (56mg/ml at 15°C). Insoluble in acetone (practically) |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Barium hydroxide octahydrate
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- EUH071-Corrosivo para las vías respiratorias.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contain: Barium hydroxide octahydrate
RUO – Research Use Only
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.