Learn More
Hidróxido de bario octahidrato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11440643
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10,000 g
2500 g
500 g
Tamaño de la unidad:
10000 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11440643 2500 g 2500 g
11430643 500 g 500 g
11450643 10,000 g 10000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11440643 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12714.0E
Solicitar formato a granel o personalizado
Octahidrato de hidróxido de bario Alfa Aesar, 97 %, cantidad:500 g, CAS:12230-71-6, punto de fusión:78 °C, fórmula molecular:BaH18O10, Peso molecular:315,461; Porcentaje de pureza:97%
Barium hydroxide octahydrate has been used in the centromeric heterochromatin banding technnique and to synthesize BaTiO3. The form Barium hydroxide was reported to catalyze the rate of β elimination of phosphoserine residues. It is also used as a general purpose additive for lubricants and greases, sugar fabrication, manufacturing soaps, fat saponification and chemical synthesis of other barium compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El hidróxido de bario octahidrato se ha utilizado en la técnica de bandas de heterocromatina centromérica y para sintetizar el BaTiO3. Se ha observado que la forma de hidróxido de bario catalizaba la tasa de eliminación β de residuos de fosfoserina. También se utiliza como aditivo de uso general para lubricantes y grasas, fabricación de azúcar, fabricación de jabones, saponificación de grasas y síntesis química de otros compuestos de bario.
Solubilidad
Soluble en agua (72 mg/ml a 20 °C), metanol, etanol (ligeramente) y agua (56 mg/ml a 15 °C). Insoluble en acetona (prácticamente)
Notas
Sensible al aire. Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente bien cerrado. Con buena ventilación. Almacenar lejos del aire y de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12230-71-6
Fórmula molecular BaH18O10
Peso molecular (g/mol) 315.46
Número MDL MFCD00149152
Clave InChI ZUDYPQRUOYEARG-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo barium hydroxide octahydrate, unii-l5q5v03tbn, l5q5v03tbn, dihydroxybarium octahydrate, barium dihydroxide octahydrate, barium hydroxide octahydrate mi, barium hydroxide ba oh 2 , octahydrate, acmc-1an7p, barium hydroxide octa hydrate, barium hydroxide octa-hydrate
PubChem CID 17749109
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.[OH-].[OH-].[Ba++]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Barium hydroxide octahydrate
Punto de fusión 78°C
Cantidad 2500 g
Fórmula lineal Ba(OH)2·8H2O
Número UN UN3262
Índice Merck 14,977
Información de solubilidad Soluble in water (72mg/ml at 20°C),methanol,ethanol (slightly),and water (56mg/ml at 15°C). Insoluble in acetone (practically)
Nombre IUPAC dihidróxido de bario(2+), octahidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 315.48 (171.36 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 97%
Olor Odorless
Sensibilidad Air Sensitive
Densidad 2.18
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Barium hydroxide octahydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • EUH071-Corrosivo para las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Barium hydroxide octahydrate