Learn More
Barium Hydroxide Monohydrate, purum p.a., ≥98.0% (T), Honeywell™
Código de producto. 15621080 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
1 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15621080 100 g Frasco de polietileno 100 g
15631080 1 kg Frasco de polietileno 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15621080 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 11783100G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Purum p.a., ≥98,0 % (T)
  • Productos con certificado de garantía y/o adecuados para la aplicación analítica indicada.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22326-55-2
Fórmula molecular BaH4O3
Peso molecular (g/mol) 189.356
Número MDL MFCD00149151
Clave InChI GKQTUHKAQKWLIN-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo barium hydroxide monohydrate, barium hydroxide ba oh 2 , monohydrate, bariumdiol hydrate, barium hydroxide hydrate trace metals basis, barium hydroxide monohydrate, purum p.a t
PubChem CID 16211219
Nombre IUPAC bario(2+); dihidróxido; hidrato
SMILES O.[OH-].[OH-].[Ba+2]
Especificaciones
Punto de ebullición 780°C
Nombre del producto químico o material Barium Hydroxide Monohydrate
Color Blanco
pH 13.1 (21.0g/L at 25°C)
Cantidad 100 g
Fórmula lineal Ba(OH)2 · H2O
Número UN UN3262
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.36g/mol
Porcentaje de pureza ≥98.0% (T)
Grado purum p.a.
Envase Frasco de polietileno
Aspecto Powder
Presión de vapor 300 hPa at 78°C
Densidad 3.743g/mL at 25°C