Learn More
Barium Hydroxide Monohydrate, 98%, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15654120 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
Envase:
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
25 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15654120 500 g Poly Bottle 500 g
15644120 25 g Poly Bottle 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15654120 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 342386500G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
>98%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22326-55-2
Fórmula molecular BaH4O3
Peso molecular (g/mol) 189.356
Número MDL MFCD00149151
Clave InChI GKQTUHKAQKWLIN-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo barium hydroxide monohydrate, barium hydroxide ba oh 2 , monohydrate, bariumdiol hydrate, barium hydroxide hydrate trace metals basis, barium hydroxide monohydrate, purum p.a t
PubChem CID 16211219
Nombre IUPAC bario(2+); dihidróxido; hidrato
SMILES O.[OH-].[OH-].[Ba+2]
Especificaciones
Punto de ebullición 780°C
Nombre del producto químico o material Barium hydroxide monohydrate
Color Blanco
pH 13.1 (21g/L at 25°C)
Cantidad 500 g
Fórmula lineal Ba(OH)2 · H2O
Número UN UN3262
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.36g/mol
Porcentaje de pureza 98%
Envase Poly Bottle
Aspecto Powder or Crystals or Chunks
Densidad 3.743g/mL at 25°C