Learn More
Hidróxido de bario, anhidro, 94-98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11396588
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11396588 50 g 50 g
11306598 250 g 250 g
11316598 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11396588 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' 012195.18
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 17194-00-2 | BaH2O2 | 171.341 g/mol
Cobalt(II,III) oxide is used in enamels, pigments, porcelain colorants, semiconductors, ceramics, catalysis, grinding wheels and other fields as an important inorganic material. It is a useful oxidant in chemical industry and as catalyst for organic synthesis. It is widely used as catalyst carrier and as electrode active material. It is also used in senior goggles, other filter materials, in temperature and gas sensors, in electronic ceramics, in lithium ion battery electrode materials, magnetic materials, electrochromic devices and solar energy absorbers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 17194-00-2
Fórmula molecular BaH2O2
Peso molecular (g/mol) 171.341
Número MDL MFCD00003443
Clave InChI RQPZNWPYLFFXCP-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo barium hydroxide, barium 2+ dihydroxide, bariumhydroxid, aetzbaryt, barium ii hydroxide, barium 2+ hydroxide, acmc-20alr7, barium hydroxide,anhydrous, barium hydroxide anhydrous
PubChem CID 6093286
ChEBI CHEBI:32592
Nombre IUPAC bario(2+); dihidróxido
SMILES [OH-].[OH-].[Ba+2]
Specifications
Nombre del producto químico o material Barium hydroxide
Punto de fusión 408°C
Nombre de nota anhydrous
Forma física Polvo
Cantidad 50 g
Sensibilidad Air sensitive; Hygroscopic
Intervalo de porcentaje de ensayo 94-98%
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.36
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Barium hydroxide, anhydrous
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Hazard Statement
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Precautionary Statement
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional..