Learn More
Hidróxido de bario, 8-hidrato, cristal, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reactivo, J.T.Baker™
Código de producto. 15557884 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15557884 500 g Frasco de polietileno 500 g
1 options
Código de producto. 15557884 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor 100601
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Productos químicos de alta calidad para uso industrial especializado y de laboratorio
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Barium Hydroxide
Nombre de nota 8-Hydrate
CAS 12230-71-6
Forma física Crystals
Cantidad 500 g
Fórmula molecular BaH18O10
Número MDL MFCD00149152
Sinónimo barium hydroxide octahydrate, unii-l5q5v03tbn, l5q5v03tbn, dihydroxybarium octahydrate, barium dihydroxide octahydrate, barium hydroxide octahydrate mi, barium hydroxide ba oh 2 , octahydrate, acmc-1an7p, barium hydroxide octa hydrate, barium hydroxide octa-hydrate
Clave InChI ZUDYPQRUOYEARG-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.[OH-].[OH-].[Ba++]
Nombre IUPAC bario(2+);dihidróxido;octahidrato
Peso molecular (g/mol) 315.46
PubChem CID 17749109
Formula Weight (peso de la fórmula) 315.46
Grado Reactivo ACS BAKER ANALYZED
Envase Frasco de polietileno
Gravedad específica 1L = 2.18kg