Learn More
Hexafluorosilicato de bario, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Barium Hexafluorosilicate |
| CAS | 17125-80-3 |
| Fórmula molecular | BaSiF6 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/Ba.F6Si/c;1-7(2,3,4,5)6/q+2;-2 |
| SMILES | [Ba+2].F[Si-2](F)(F)(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | bario(2+);hexafluorosilicio(2-) |
| Peso molecular (g/mol) | 279.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 279.8726 |