Learn More
Barium Fluoride, 98%, Honeywell™ Fluka™
Código de producto. 15652330 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Poly bottle
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15652330 500 g Poly bottle 500 g
1 options
Código de producto. 15652330 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 236101500G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Powder, 98%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Punto de ebullición 2260°C
Nombre del producto químico o material Barium Fluoride
Punto de fusión 1350°C
CAS 7787-32-8
Color Blanco
Forma física Powder
Cantidad 500 g
Fórmula molecular BaF2
Número MDL MFCD00003450
Número UN UN1564
Sinónimo barium fluoride, baryum fluorure french, baryum fluorure, difluorobarium, barium fluoride, ultra dry, barium ii fluoride, barium fluoride, powder, nickelous sulfate; nickel ii sulfate, barium fluoride trace metals basis
Clave InChI OYLGJCQECKOTOL-UHFFFAOYSA-L
SMILES [F-].[F-].[Ba++]
Nombre IUPAC bario(2+);difluoruro
Peso molecular (g/mol) 175.32
PubChem CID 62670
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.32g/mol
Porcentaje de pureza 98%
Envase Poly bottle
Densidad 4.89g/mL at 25°C