Learn More
Thermo Scientific Chemicals Difenilaminasulfonato de bario, puro, grado indicador
Código de producto. 10045730 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 GR
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10045730 5 g Frasco de vidrio 5 g
10443351 10 g Frasco de vidrio 10 GR
10658144 50 g Frasco de vidrio 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10045730 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 401680050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    53.90€
    45.65€ / 5 g
    Ahorro 8.25€
    15% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 6211-24-1 | C24H20BaN2O6S2 | 633.88 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6211-24-1
Fórmula molecular C24H20BaN2O6S2
Peso molecular (g/mol) 633.88
Número MDL MFCD00007497
Clave InChI IVCNVXFNTKXMCA-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo barium diphenylamine-4-sulfonate, barium diphenylaminesulfonate, benzenesulfonic acid, 4-phenylamino-, barium salt 2:1, barium bis 4-anilinobenzenesulphonate, barium diphenylamine sulfonate, n-phenylsufanilic acid barium, unii-ssj5f79159, diphenylamine-4-sulfonic acid barium salt, n-phenylsufanilic acid, barium salt, 4-anilinobenzenesulfonate; barium 2+
PubChem CID 80342
Nombre IUPAC 4-anilinobencenosulfonato; bario(2+)
SMILES [Ba++].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C(NC2=CC=CC=C2)C=C1.[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C(NC2=CC=CC=C2)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Barium diphenylaminesulfonate
Punto de fusión 300.0°C
Color Blanco a gris
Pérdida por secado 1% max. (105°C)
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Sensibilidad (as indicator) passes
Índice Merck 15, 7423
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,insoluble in ether and benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 633.89
Grado Pure
Forma física Polvo cristalino fino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Barium diphenylaminesulfonate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.