Learn More
Difenilamina-4-sulfonato de bario, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Barium diphenylamine-4-sulfonate is used as a pharmaceutical intermediate and in chemical research. It is also used as an analytical dosing agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
la difenilamina-4-sulfonato de bario se utiliza como intermediario farmacéutico y en la investigación química. También se utiliza como agente de dosificación analítica.
Solubilidad
es moderadamente soluble en agua.
Notas
almacénese en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Sensible a la luz. Incompatible con ácidos minerales, ácidos orgánicos y agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Barium diphenylamine-4-sulfonate |
| Punto de fusión | >300°C |
| Cantidad | 25 g |
| Número UN | UN1564 |
| Información de solubilidad | It is moderate soluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 633.9 |
Seguridad y manipulación
- Barium diphenylamine-4-sulfonate
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- MIXTURE LIST-Contain: Barium diphenylamine-4-sulfonate