Learn More
Difenilamina-4-sulfonato de bario, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11463277
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
11463277 5 g 5 g
11473277 25 g 25 g
2 options
Código de producto. 11463277
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A16197.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6211-24-1 | C24H20BaN2O6S2 | 633.88 g/mol
Barium diphenylamine-4-sulfonate is used as a pharmaceutical intermediate and in chemical research. It is also used as an analytical dosing agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
la difenilamina-4-sulfonato de bario se utiliza como intermediario farmacéutico y en la investigación química. También se utiliza como agente de dosificación analítica.
Solubilidad
es moderadamente soluble en agua.
Notas
almacénese en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Sensible a la luz. Incompatible con ácidos minerales, ácidos orgánicos y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6211-24-1
Fórmula molecular C24H20BaN2O6S2
Peso molecular (g/mol) 633.88
Número MDL MFCD00007497
Clave InChI IVCNVXFNTKXMCA-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo barium diphenylamine-4-sulfonate, barium diphenylaminesulfonate, benzenesulfonic acid, 4-phenylamino-, barium salt 2:1, barium bis 4-anilinobenzenesulphonate, barium diphenylamine sulfonate, n-phenylsufanilic acid barium, unii-ssj5f79159, diphenylamine-4-sulfonic acid barium salt, n-phenylsufanilic acid, barium salt, 4-anilinobenzenesulfonate; barium 2+
PubChem CID 80342
Nombre IUPAC 4-anilinobencenosulfonato; bario(2+)
SMILES [Ba++].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C(NC2=CC=CC=C2)C=C1.[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C(NC2=CC=CC=C2)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Barium diphenylamine-4-sulfonate
Punto de fusión >300°C
Cantidad 5 g
Número UN UN1564
Información de solubilidad It is moderate soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 633.9