Learn More
Barium Diphenylamine-4-Sulfonate, For Redox Titration, Honeywell™ Fluka™
Código de producto. 15644100 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15644100 5 g Glass Bottle 5 g
15634100 25 g Glass Bottle 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15644100 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 339165G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
for redox titration
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6211-24-1
Fórmula molecular C24H20BaN2O6S2
Peso molecular (g/mol) 633.88
Número MDL MFCD00007497
Clave InChI IVCNVXFNTKXMCA-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo barium diphenylamine-4-sulfonate, barium diphenylaminesulfonate, benzenesulfonic acid, 4-phenylamino-, barium salt 2:1, barium bis 4-anilinobenzenesulphonate, barium diphenylamine sulfonate, n-phenylsufanilic acid barium, unii-ssj5f79159, diphenylamine-4-sulfonic acid barium salt, n-phenylsufanilic acid, barium salt, 4-anilinobenzenesulfonate; barium 2+
PubChem CID 80342
SMILES [Ba++].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C(NC2=CC=CC=C2)C=C1.[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C(NC2=CC=CC=C2)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Barium diphenylamine-4-sulfonate
Color De beige a blanco
Cantidad 5 g
Fórmula lineal (C12H10NO3S)2Ba
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3795146
Nombre IUPAC 4-anilinobencenosulfonato; bario(2+)
Formula Weight (peso de la fórmula) 633.88g/mol
Espectro infrarrojo Conforms to structure
Envase Glass Bottle
Aspecto Powder