Learn More
Bario cristalino dendrítico sólido, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11362408
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11362408 5 g 5 g
11372408 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11362408 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 014454.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7440-39-3 | Ba | 137.33 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-39-3
Fórmula molecular Ba
Peso molecular (g/mol) 137.33
Número MDL MFCD00134031
Clave InChI DSAJWYNOEDNPEQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bario, baryum, bario spanish, baryum french, barium, soluble compounds, unii-24gp945v5t, and soluble compounds, barium, elemental, and compounds, atom
PubChem CID 5355457
ChEBI CHEBI:32595
Nombre IUPAC bario
SMILES [Ba]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Barium
Color Plata a gris
Aspecto Silver Gray solid
Cantidad 5 g
Olor Odorless
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9% (Metals basis)
Formulario Cristalino dendrítico sólido
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Barium crystalline dendritic solid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sólido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Sustancia que, en contacto con el agua, desprende gases inflamables Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
  • H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Barium