Learn More
Cis-epoxi-succinato de bario, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Barium cis-epoxy-Succinate |
| CAS | 36170-34-0 |
| Fórmula molecular | C4 H2 Ba O5 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H4O5.Ba/c5-3(6)1-2(9-1)4(7)8;/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8);/q;+2/p-2/t1-,2+; |
| SMILES | O=C1O[Ba]OC(=O)[C@H]2O[C@@H]12 |
| Nombre IUPAC | (1S,7R)-3,5,8-trioxa-4λ ^{2}-barabiciclo[5.1.0]octano-2,6-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 267.38 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 267.8955 |