Learn More
Solución de cloruro de bario, 20%, Solstice
Código de producto. 15694930
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 L
Tamaño de la unidad:
5 litros
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15694930 5 L 5 litros
1 options
Código de producto. 15694930 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 353235L
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
0,2
Los productos de titulación de alta calidad de Solstice cubren todo el flujo de trabajo de titulación e incluyen:
  • Soluciones para valoración volumétrica (ácidos, bases o sales)
  • Tampones disponibles como concentrados o listos para su uso
  • Reactivos para complexometría:
    • Ácidos aminopolicarboxílicos (análogos de EDTA/NTA)
    • Agentes de enmascaramiento
  • Indicadores de valoraciones volumétricas y complexométricas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Barium chloride solution
CAS 10361-37-2
Forma física Líquidos
Cantidad 5 L
Envase Frasco de plástico
Fórmula molecular BaCl2
Número MDL MFCD00003445
Sinónimo barium chloride, barium dichloride, barium chloride solution, ccris 2286, barium chloride, anhydrous, barium chloride, ultra dry, bariumchlorid, dichlorobarium, dsstox_cid_24508
Clave InChI WDIHJSXYQDMJHN-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Cl-].[Cl-].[Ba++]
Nombre IUPAC bario(2+);dicloruro
Peso molecular (g/mol) 208.23
PubChem CID 25204
ChEBI CHEBI:63317
Formula Weight (peso de la fórmula) 208,23g/mol
Porcentaje de pureza 20%
Grado volumétrico
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 20%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Barium chloride solution
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: barium chloride