Learn More
Solución de cloruro de bario, 0,1M, Solstice
Código de producto. 15604130
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15604130 1 L 1 litro
1 options
Código de producto. 15604130 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 342521L
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-03-2027
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. View return policy
Volumétrico, 0,1 M de BaCl2 (0,2 N)
Los productos de titulación de alta calidad de Solstice cubren todo el flujo de trabajo de titulación e incluyen:
  • Soluciones para valoración volumétrica (ácidos, bases o sales)
  • Tampones disponibles como concentrados o listos para su uso
  • Reactivos para complexometría:
    • Ácidos aminopolicarboxílicos (análogos de EDTA/NTA)
    • Agentes de enmascaramiento
  • Indicadores de valoraciones volumétricas y complexométricas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Barium chloride solution
CAS 10361-37-2
Forma física Líquidos
Cantidad 1 L
Envase Frasco de plástico
Fórmula molecular BaCl2
Número MDL MFCD00003445
Número UN NONH for all modes of transport
Sinónimo barium chloride, barium dichloride, barium chloride solution, ccris 2286, barium chloride, anhydrous, barium chloride, ultra dry, bariumchlorid, dichlorobarium, dsstox_cid_24508
Clave InChI WDIHJSXYQDMJHN-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Cl-].[Cl-].[Ba++]
Nombre IUPAC bario(2+);dicloruro
Peso molecular (g/mol) 208.23
PubChem CID 25204
ChEBI CHEBI:63317
Formula Weight (peso de la fórmula) 208,23g/mol
Grado volumétrico
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.1M