Learn More
Barium Chloride EU Pharmacopoeia, Fisher Chemical™
Código de producto. 12980594 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Envase:
Ampolla
Tamaño de la unidad:
1000 ml
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
12980594 1 mL Ampolla 1000 ml
1 options
Código de producto. 12980594 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor RP2601000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Barban
CAS 101-27-9
Cantidad 1 mL
Fórmula molecular C11H9Cl2NO2
Sinónimo barban, barbamate, barbane, carbine, carbyne, chlorinat, carbin, karbin, neoban, carbyne herbicide
Clave InChI MCOQHIWZJUDQIC-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Cl)NC(=O)OCC#CCCl
Nombre IUPAC N-(3-clorofenil)carbamato de 4-clorobut-2-inilo
Peso molecular (g/mol) 258.098
PubChem CID 7551
ChEBI CHEBI:33421
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 100μg/mL
Envase Ampolla