Learn More
Cloruro de bario dihidratado, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Barium Chloride Dihydrate |
| CAS | 10326-27-9 |
| Fórmula molecular | BaCl2H4O2 |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | Barium Chloride Dihydrate (8CI), Barium Chloride (BaCl2) Hydrate, Barium Dichloride Dihydrate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/Ba.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2 |
| SMILES | Cl[Ba]Cl |
| Nombre IUPAC | diclorobario;dihidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 244.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 243.8641 |