Learn More
Cloruro de bario dihidratado, TRC
Código de producto. 30344349
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30344349 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30344349 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB1186805G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Barium Chloride Dihydrate
CAS 10326-27-9
Fórmula molecular BaCl2H4O2
Cantidad 5 g
Sinónimo Barium Chloride Dihydrate (8CI), Barium Chloride (BaCl2) Hydrate, Barium Dichloride Dihydrate
Fórmula InChI InChI=1S/Ba.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
SMILES Cl[Ba]Cl
Nombre IUPAC diclorobario;dihidrato
Peso molecular (g/mol) 244.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 243.8641