Learn More
Dihidrato de cloruro de bario, Puriss. P.A. Plus, ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99%, Solstice
Tienda Honeywell Fluka ProductosDescripción
- Supera los requisitos estándar de la ACS con un nivel de análisis de trazas metálicas adicional
- Productos con certificado de garantía y/o adecuados para la aplicación analítica indicada.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Barium Chloride Dihydrate |
| Nombre de nota | Reag. Ph. Eur. reag. ISO |
| Forma física | Crystals |
| Cantidad | 500 g |
| Envase | Frasco de plástico |
| Número UN | 1564 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 244,26g/mol |
| Porcentaje de pureza | ≥99 % |
| Grado | ACS/puriss. p.a. plus |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Barium chloride dihydrate
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Toxicidad aguda Categoría 4
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.