Learn More
Dihidrato de cloruro de bario, puriss. p.a. plus, reactivo ACS, react. ISO, React. farmacopea Europea, ≥ 99 %, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15633250
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
4 x 5 kg
50 kg
6 x 1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
2.50 Kg
5 Kg
50 Kg
500 g
paquete de 4
paquete de 6
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15633250 100 g 100 g
15673250 500 g 500 g
15643250 1 kg 1 Kg
15653250 2.5 kg 2.50 Kg
15693250 5 kg 5 Kg
15603260 6 x 1 kg paquete de 6
15663250 4 x 5 kg paquete de 4
15683250 50 kg 50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 15633250 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 31125100G
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
puriss. p.a. plus, reactivo ACS, react. ISO, React. farmacopea europea,≥99 %
  • Supera los requisitos estándar de la ACS con un nivel de análisis de trazas metálicas adicional
  • Productos con certificado de garantía y/o adecuados para la aplicación analítica indicada.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10326-27-9
Fórmula molecular BaCl2H4O2
Peso molecular (g/mol) 244.26
Número MDL MFCD00149154
Clave InChI PWHCIQQGOQTFAE-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo barium chloride dihydrate, bacl2.2h2o, barium 2+ dihydrate dichloride, barium 2+ dichloride dihydrate, acmc-20alrc, dsstox_cid_131, barium chloride, acs, dsstox_rid_75389, dsstox_gsid_20131, ksc174q7d
PubChem CID 5284346
ChEBI CHEBI:86153
Nombre IUPAC bario(2+); dicloruro; dihidrato
SMILES O.O.[Cl-].[Cl-].[Ba++]
Specifications
Nombre del producto químico o material Barium Chloride Dihydrate
Nombre de nota Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Cantidad 100 g
Número UN 1564
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.26g/mol
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado ACS/puriss. p.a. plus
Envase Frasco de plástico
compliance-icons
Product Identifier
  • Barium chloride dihydrate
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Hazard Statement
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Precautionary Statement
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.