Learn More
Cloruro de bario, dihidrato, extrapuro, SLR, Fisher Chemical™
Código de producto. 10774361 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
5 Kg
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10774361 1 kg 1 Kg
10283510 500 g 500 GR
10070040 5 kg 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10774361 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor B/0500/60
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Cloruro de bario dihidrato, extra puro, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10326-27-9
Fórmula molecular BaCl2H4O2
Peso molecular (g/mol) 244.26
Número MDL MFCD00149154
Clave InChI PWHCIQQGOQTFAE-UHFFFAOYSA-L
Nombre IUPAC dicloruro de bario(2+), dihidrato
SMILES O.O.[Cl-].[Cl-].[Ba++]
Especificaciones
Punto de ebullición 1560°C
Punto de fusión 962°C
Color Blanco
pH 5
Forma física Sólido
Cantidad 1 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.28g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • Barium chloride dihydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.