Learn More
Cloruro de bario dihidrato, ACS, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Barium chloride is usually employed as a chemical reagent to precipitate soluble sulfates and also in the purification of the seawater solution. It is practiced in several applications like heat-treating baths, waste water treatment, the production of PVC stabilizers, oil lubricants, fireworks materials, hardening of steel, in the manufacture of pigments and in the manufacture of other barium salts. It is applied to prepare composites to absorb ammonia and to increase the crystallinty of polymers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Barium chloride |
| Punto de fusión | 113°C-2H2O |
| Nombre de nota | dihydrate |
| Forma física | cristalino/a/s |
| Cantidad | 500 g |
| Densidad | 3.097 |
| Número UN | UN1564 |
| Índice Merck | 14,971 |
| Información de solubilidad | Very soluble in water; Soluble in methanol; Insoluble in ethanol,acetone,ethyl acetate. |
| Nombre IUPAC | dicloruro de bario(2+), dihidrato |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Barium chloride dihydrate
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contain: Barium chloride dihydrate