Learn More
Dihidrato de cloruro de bario, grado reactivo ACS, químico Ricca
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Barium Chloride |
| Nombre de nota | Dihidrato |
| Color | Blanco |
| % mín. CAS | 98.0 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Forma física | Cristales o polvo |
| Cantidad | 1 kg |
| Pérdida por secado | 14,0 a 16,0% |
| Envase | Botella blanca de poliuretano de boca ancha |
| Sinónimo | barium chloride dihydrate, bacl2.2h2o, barium 2+ dihydrate dichloride, barium 2+ dichloride dihydrate, acmc-20alrc, dsstox_cid_131, barium chloride, acs, dsstox_rid_75389, dsstox_gsid_20131, ksc174q7d |
| Mostrar más |