Learn More
Barium Chloride Dihydrate, ACS Reagent, ≥99%, Solstice
Código de producto. 15602060 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15602060 100 g Poly Bottle 100 g
15622060 500 g Poly Bottle 500 g
15612060 2.5 kg Frasco de polietileno 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15602060 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 217565100G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Reactivo ACS,≥99 %
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10326-27-9
Fórmula molecular BaCl2H4O2
Peso molecular (g/mol) 244.26
Número MDL MFCD00149154
Clave InChI PWHCIQQGOQTFAE-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo barium chloride dihydrate, bacl2.2h2o, barium 2+ dihydrate dichloride, barium 2+ dichloride dihydrate, acmc-20alrc, dsstox_cid_131, barium chloride, acs, dsstox_rid_75389, dsstox_gsid_20131, ksc174q7d
PubChem CID 5284346
ChEBI CHEBI:86153
Nombre IUPAC bario(2+); dicloruro; dihidrato
SMILES O.O.[Cl-].[Cl-].[Ba++]
Especificaciones
Punto de ebullición 1560°C
Nombre del producto químico o material Barium Chloride Dihydrate
Punto de fusión 962°C
Color Blanco
pH 5.2 to 8.2
Cantidad 100 g
Número UN UN1564
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.26g/mol
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Reactivo ACS
Envase Poly Bottle
Aspecto Crystals
Densidad 3100g/cu.cm