Learn More
Barium Chloride Dihydrate, ≥99%, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15687690 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15687690 500 g Poly Bottle 500 g
15667690 100 g Poly Bottle 100 g
15677690 1 kg Frasco de polietileno 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15687690 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. B0750500G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
≥99%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10326-27-9
Fórmula molecular BaCl2H4O2
Peso molecular (g/mol) 244.26
Número MDL MFCD00149154
Clave InChI PWHCIQQGOQTFAE-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo barium chloride dihydrate, bacl2.2h2o, barium 2+ dihydrate dichloride, barium 2+ dichloride dihydrate, acmc-20alrc, dsstox_cid_131, barium chloride, acs, dsstox_rid_75389, dsstox_gsid_20131, ksc174q7d
PubChem CID 5284346
ChEBI CHEBI:86153
SMILES O.O.[Cl-].[Cl-].[Ba++]
Tekniske data
Punto de ebullición 1560°C
Nombre del producto químico o material Barium chloride dihydrate
Punto de fusión 962°C
Color Incolora
pH 0k
Forma física Solid
Cantidad 500 g
Número UN UN1564
Nombre IUPAC dicloruro de bario(2+), dihidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.26g/mol
Porcentaje de pureza ≥99%
Olor Odorless
Envase Poly Bottle
Densidad 3.100g/cm3
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.