Learn More
Cloruro de bario dihidrato, +99 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10564274 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
2.50 KG
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10564274 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 KG
10276830 500 g Frasco de plástico 500 GR
10532801 1 kg Frasco de plástico 1 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10564274 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 203130025
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28038
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 10326-27-9 | BaCl2H4O2 | 244.26 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10326-27-9
Fórmula molecular BaCl2H4O2
Peso molecular (g/mol) 244.26
Número MDL MFCD00149154
Clave InChI PWHCIQQGOQTFAE-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo barium chloride dihydrate, bacl2.2h2o, barium 2+ dihydrate dichloride, barium 2+ dichloride dihydrate, acmc-20alrc, dsstox_cid_131, barium chloride, acs, dsstox_rid_75389, dsstox_gsid_20131, ksc174q7d
PubChem CID 5284346
ChEBI CHEBI:86153
Nombre IUPAC bario(2+); dicloruro; dihidrato
SMILES O.O.[Cl-].[Cl-].[Ba++]
Especificaciones
Punto de ebullición 1560.0°C
Nombre del producto químico o material Barium chloride dihydrate
Punto de fusión 962.0°C
Color Gris-blanco
pH 5.2 to 8.2 (5% soln. at 25°C)
Cantidad 2.5 kg
Pérdida por secado 14.0 % to 16.0 % (150°C)
Envase Frasco de plástico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (Argentometry)
Fórmula lineal BaCl2·2H2O
Índice Merck 15, 967
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol,practically insoluble in ethanol,acetone and,ethyl acetate
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.28
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Analítica