Learn More
cloruro de bario, ≥ 99.0%, MP Biomedicals™
Código de producto. 11430502 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11430502 500 g
11420502 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11430502 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219141090
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
CAS: 10326-27-9 | BaCl2H4O2 | 244.26 g/mol
CAS 10326-27-9
Fórmula molecular BaCl2H4O2
Peso molecular (g/mol) 244.26
Número MDL MFCD00149154
Clave InChI PWHCIQQGOQTFAE-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo barium chloride dihydrate, bacl2.2h2o, barium 2+ dihydrate dichloride, barium 2+ dichloride dihydrate, acmc-20alrc, dsstox_cid_131, barium chloride, acs, dsstox_rid_75389, dsstox_gsid_20131, ksc174q7d
PubChem CID 5284346
ChEBI CHEBI:86153
Nombre IUPAC dicloruro de bario(2+), dihidrato
SMILES O.O.[Cl-].[Cl-].[Ba++]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Barium chloride
Color Blanco
Forma física Polvo granular
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99,0%
Densidad 3.097g/mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.3
Grado ACS
compliance-icons
Nombre del producto
  • Barium Chloride Dihydrate, ACS
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/Immediately call a POISON CENTER or doctor..
  • P301-EN CASO DE INGESTIÓN:IF SWALLOWED: Immediately call a POISONCENTER/ doctor..
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver Specific treatment (see on this label). en esta etiqueta).
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations..