Learn More
cloruro de bario, ≥ 99.0%, MP Biomedicals™
Código de producto. 11420502 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11420502 100 g
11430502 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11420502 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219141080
CAS 10326-27-9
Fórmula molecular BaCl2H4O2
Peso molecular (g/mol) 244.26
Número MDL MFCD00149154
Clave InChI PWHCIQQGOQTFAE-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo barium chloride dihydrate, bacl2.2h2o, barium 2+ dihydrate dichloride, barium 2+ dichloride dihydrate, acmc-20alrc, dsstox_cid_131, barium chloride, acs, dsstox_rid_75389, dsstox_gsid_20131, ksc174q7d
PubChem CID 5284346
ChEBI CHEBI:86153
Nombre IUPAC dicloruro de bario(2+), dihidrato
SMILES O.O.[Cl-].[Cl-].[Ba++]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Barium chloride
Color Blanco
Forma física Granular Powder
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99.0%
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.3
Grado ACS
Densidad 3.097g/mL