Learn More
Cloruro de bario, puro, solución 1 M (2 N), listo para usar, Fisher Chemical
Código de producto. 10635112 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1 LT
10635112 1 L 1 LT
1 options
Código de producto. 10635112 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor J/1700/PB15
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Color Incolora
Número MDL 3445
Envase Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
pH 6 to 8
Cantidad 1 L
Forma física Líquido
compliance-icons
Nombre del producto
  • Barium chloride solution, 1M (2N)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Barium chloride