Learn More
Solución acuosa de cloruro de bario al 10 % p/v, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11343687
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11343687 1 L 1 litro
11495020 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11343687 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 035584.K2
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 10361-37-2 | BaCl2 | 208.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10361-37-2
Fórmula molecular BaCl2
Peso molecular (g/mol) 208.23
Número MDL MFCD00003445
Clave InChI WDIHJSXYQDMJHN-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo barium chloride, barium dichloride, barium chloride solution, ccris 2286, barium chloride, anhydrous, barium chloride, ultra dry, bariumchlorid, dichlorobarium, dsstox_cid_24508
PubChem CID 25204
ChEBI CHEBI:63317
Nombre IUPAC bario(2+);dicloruro
SMILES [Cl-].[Cl-].[Ba++]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Barium chloride
Color Incolora
Concentración 10% w/v aq. soln.
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.25
Olor Odorless
Cantidad 1 L
Forma física Líquido
compliance-icons
Nombre del producto
  • Barium chloride, 10% w/v aqueous solution
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Barium chloride